Learn More
Masterflex™ Anschlussstück aus Nylon, Stecknippel, reduzierend
Diese kostengünstigen, geraden Reduzier-Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge. Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt.
29.60 € - 32.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchtülle |
---|---|
Material | Nylon |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13254440
|
Masterflex™
30622-28 |
1/4 x 1/8 in. Schlauch-ID | 10/Packung |
32.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15314680
|
Masterflex™
30621-97 |
5/8 x 1/4 in. Schlauch-ID | 10/Packung |
29.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation nur durch Ethylenoxid (ETO)
- Temperaturbereich von −46 ° bis +121 °C
Spezifikation
Schlauchtülle | |
-46 °C | |
Ethylenoxid |
Nylon | |
10/Packung | |
121 °C |