Learn More
Bollé Safety Schutzbrille Nylon/PC/TPR FrameSafety
Artikelnummer. 12679150
Change view
Click to view available options
Linsenfärbung:
Klar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung
12679150 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12679150 Lieferant Bollé Safety Lieferanten-Nr. COBPSI
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Bollé Protection™ Schutzbrillen mit Nylon/PC/TPR-Rahmen bieten Rundumschutz, eine 180°-Sicht sowie optimale optische Qualität.
  • Option zum Tauschen der Bügel für einen justierbaren Riemen und Schaumdichtung
  • Oberer Schutz
  • Panoramablick
  • Rutschfester Steg
  • Schwenkbare Bügel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Enthält Die Bügel können durch einen verstellbaren Riemen und eine Schaumstoffversiegelung ausgetauscht werden
Anzahl pro Packung Je 1
Rahmenmaterial Nylon, Polycarbonat, TPR