Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Membranen
Artikelnummer. 11765315 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11765315
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die natürliche hydrophile Membran ist für eine gleichmäßige Benetzung und Erhaltung ihrer überragenden Festigkeit bei allgemeinen Filteranwendungen oder medizinischen Assays konzipiert.
  • Natürlich hydrophile Membran
  • Zur gleichmäßigen Benetzung und zum Erhalt ihrer überlegenen Festigkeit während allgemeiner Filtration und medizinischer Assays entwickelt
  • Flexibel, haltbar und zugfest
  • Zur Autoklavierung bei 135 °C
  • Effektive chemische Kompatibilität mit wässrigen und alkoholischen Lösungen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bubble Point 2 bar
Farbe Weiß
Filtertyp Mikrofiltrierung
Material Nylon
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 26,9 ml/min/cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisierende Filtration von wässrigen Lösungen, organische Lösungsmittel, Entfernung von Bakterien und Partikeln (Blutglukose, Serumcholesterin, Medikamente)
Gasflussrate 3,2 l/min/cm2
Hydrophobizität Hydrophil
Menge 100/Packung
Typ Flache Scheibe
Benetzbarkeit Ja
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,85 in.
Durchmesser (metrisch) 47 mm