Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Membranen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Beschreibung
- Natürlich hydrophile Membran
- Zur gleichmäßigen Benetzung und zum Erhalt ihrer überlegenen Festigkeit während allgemeiner Filtration und medizinischer Assays entwickelt
- Flexibel, haltbar und zugfest
- Zur Autoklavierung bei 135 °C
- Effektive chemische Kompatibilität mit wässrigen und alkoholischen Lösungen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bubble Point | 2bar |
| Farbe | Weiß |
| Filtertyp | Mikrofiltration |
| Material | Nylon |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 26,9 ml/min/cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs) |
| Gasflussrate | 3,2 l/min/cm2 |
| Mehr anzeigen |