Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Membranen
Artikelnummer. 11714516 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11714516
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die natürliche hydrophile Membran ist für eine gleichmäßige Benetzung und Erhaltung ihrer überragenden Festigkeit bei allgemeinen Filteranwendungen oder medizinischen Assays konzipiert.
  • Natürlich hydrophile Membran
  • Zur gleichmäßigen Benetzung und zum Erhalt ihrer überlegenen Festigkeit während allgemeiner Filtration und medizinischer Assays entwickelt
  • Flexibel, haltbar und zugfest
  • Zur Autoklavierung bei 135 °C
  • Effektive chemische Kompatibilität mit wässrigen und alkoholischen Lösungen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bubble Point 3.4 bar
Farbe Weiß
Filtertyp Mikrofiltration
Material Nylon
Porengröße 0,22 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 9,9 ml/min/cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs)
Gasflussrate 1.7 l/min/cm2
Hydrophobizität Hydrophil
Menge 100 Pckg.
Typ Neutrale Scheibe
Benetzbarkeit Ja
Durchmesser (metrisch) 13 mm