Learn More
Brady™ Nicht leitendes Verriegelungssystem
Click to view available options
Farbe:
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nylon Verriegelungssystem
- Bis zu 6 Vorhängeschlösser passen in den nicht leitenden Nylon-Schließbügel
- Hält einer Last von bis zu 450 kg stand, wiegt selbst jedoch nur 30 g
- Bügel passt in Löcher mit einem Mindestdurchmesser von 7 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sperrhaspen |
| Alternate Part Number | NON CONDUCTIVE LOCKOUT HASP |
| Farbe | Orange |
| Material | Nylon |
| Zertifizierung/Konformität | OSHA 1910,147 |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.433 in. |
| Tiefe (metrisch) | 11,00 mm |
| Beschreibung | Nylon Lockout Hasp |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0.354 in |
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Mehr anzeigen |