Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamid-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
12 Paare
Beschreibung
- Punkte auf Handfläche und Fingern für bessere Griffigkeit
- Textil-Einlage aus hochelastischem Polyamidfaden
- Feine, dehnbare und bequeme Nähte
- Ohne Fadenunterbrechungen und Nähte gestrickt
- Fusselfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | PVC |
| Farbe | Weiß mit blauen Punkten |
| Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
| Hand | Specific |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | Groß |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Auskleidungsmaterial | Polyamid |
| Mehr anzeigen |