Learn More
Epredia™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeutel
Artikelnummer. p-4524731 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
L
Menge:
1.000/Packung
200/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12066789
Marke: Epredia™ 6774009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Stellen Sie mit Epredia™ Nylon-Biopsiebeuteln eine ungehinderte Flüssigkeitszirkulation um das Gewebe sicher.
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeuteln eine ungehinderte Flüssigkeitszirkulation um das Gewebe sicher.
  • Geringeres Verlustrisiko bei kleinen Proben
  • Sie verringern Reagenzübertragung und Druckartefakte, wie sie oft bei Schwämmen auftreten
  • Probenentnahme schnell mit praktischem Aufreißbeutel
Abmessungen:
  • Kleine Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 1,7 ″ (31 × 43 mm)
  • Mittelgroße Biopsiebeutel, Abmessungen 1,8 × 2,6 (″ 45 × 65 mm)
  • Große Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 3,5 ″ (75 × 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Menge/Beutel
Material Nylon
Farbe Blau
Länge (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 65 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,8 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,6 in.
Größe Mittel
Menge 1.000/Packung