Learn More
Thermo Scientific™ Nährbouillon (abgefüllt in Flaschen)
Kultivieren Sie nicht anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit diesen nahrhaften, gebrauchsfertigen Flaschen.
21.75 € - 48.05 €
Spezifikation
Farbe | Strohfarben, transparent |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
Beschreibung | Nährbouillon (abgefüllt in Flaschen) |
Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Produktcode | Marke | Füllgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Füllgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12776929
|
Thermo Scientific™
BO0210B |
3.0 g + 0.3 g | N/A | N/A | N/A | |||||
12786929
|
Thermo Scientific™
BO0210E |
10,0g + 0,3g |
48.05 €
24 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Kultivieren Sie nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit gebrauchsfertigen Flaschen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Nährbouillon. Dieses nicht-selektive Flüssigmedium enthält Rindfleischextrakte in Kombination mit Pepton, Hefeextrakten und Natriumchlorid und liefert Stickstoffverbindungen, Kohlenstoff, Vitamine und einige Spurenelemente, die notwendig für das Wachstum von Bakterien sind.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Flaschen mit Nährbouillon.
- Geeignet für die allgemeine Kultivierung von weniger anspruchsvollen Mikroorganismen.
- Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Strohfarben, transparent | |
Nährbouillon (abgefüllt in Flaschen) | |
Mikrobiologische Medien |
2 bis 25 °C | |
Vereinigtes Königreich | |
24 Stück/Packung |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 52 Wochen