Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Welcome Pack, 10%
Das NuPAGE Bis-Tris Startpaket enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Marke: Invitrogen™ NP030C
796.10 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das NuPAGE Bis-Tris Startpaket enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex-, NuPAGE- und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Das NuPAGE Bis-Tris-Begrüßungspaket enthält:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• NuPAGE Bis-Tris-Mini-Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• NuPAGE MES SDS-Laufpuffer, 20X (NP0002)
• NuPAGE LDS-Probenpuffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10X (NP0009)
• Vorgefärbte PageRuler Plus Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26619)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex, NuPAGE und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Über NuPAGE Bis-Tris-Gele
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung einer Vielzahl von Proteinen unter denaturierenden Bedingungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE Bis-Tris-Gele eine Umgebung mit neutralem pH-Wert, was Proteinmodifikationen minimiert. Verwenden Sie NuPAGE Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, für die Massenspektrometrie und alle anderen Methoden, bei denen es auf Proteinintegrität ankommt. Verwenden Sie NuPAGE Gele zudem zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei routinemäßiger Anwendung.
Transfer
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von NuPAGE Transferpuffer (NP0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Serviceleistungen
Bis zu 12 Monate
Spezifikation
Mini-Gel-Tank | |
Mini | |
Bis-Tris | |
15-Well | |
1 Welcome Pack |
10 % | |
1,0 mm | |
3,5 bis 260 kDa | |
NuPAGE™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis |