Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist.
259.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Gelanteil (%) 8%
Gelgröße Midi
Gel Thickness 1.0 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
30087557
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
WG1001BX10
12 +2 Well
259.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30088582
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
WG1003BX10
26-Well
259.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
8%
1.0 mm
3.5 to 260 kDa
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
8 cm
XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Midi
Bis-Tris
Denaturierung
NuPAGE™
Raumtemperatur
13 cm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm