Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist.
260.00 € - 289.00 €
Spezifikation
Gelanteil (%) 8 %
Gelgröße Midi
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Bis-Tris
Empfohlene Anwendungen Denaturierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
10033102
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
WG1001BOX
12 +2 Well
260.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10442152
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
WG1001A
12 + 2-Well, mit Adaptern
289.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10003722
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
WG1003BOX
26-Well
260.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10463052
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
WG1003A
26 Wells, mit Adaptern
289.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
8 %
1,0 mm
Denaturierung
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
Midi
Bis-Tris
Denaturierung
NuPAGE™
Raumtemperatur
13 cm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm