Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 3 bis 8 %, Tris-Acetat, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gel
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetat-Protein-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse. Es sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die Denaturierung oder die nativen Bedingungen des traditionellen Laemmli-Systems simulieren.
Marke: Invitrogen™ EA0378BOX
175.34 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetat-Protein-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse. Es sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die Denaturierung oder die nativen Bedingungen des traditionellen Laemmli-Systems simulieren. Die einzigartige Pufferformulierung sorgt während der Elektrophorese für einen niedrigen pH-Wert, was im Vergleich zu herkömmlichen Tris-Glycin SDS-PAGE-Gelen zu einer besseren Auflösung von Proteinen mit höherer Molekülmasse führt.
Merkmale der NuPAGE Bis-Acetat-Gele:
• Hohe Auflösung — Die Gele bieten eine optimale Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse
• Optimalere Proteinintegrität — Der Probenvorbereitungsprozess wurde optimiert, um Proteine zu konservieren
• Längere Haltbarkeit — Die Gele können mindestens acht Monate lang gelagert werden
Auswahl des richtigen NuPAGE Tris-Acetat-Gels für Ihre Proteintrennung
Erzielen Sie die optimale Trennung Ihrer Proteine mit hoher Molekülmasse durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Tris-Acetat Proteingele werden in einer Polyacrylamid-Konzentration von 7 % und einem Gradienten von 3 – 8 % geliefert. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Tris-Acetat-Gele gibt es zudem in verschiedenen Well-Formaten. Mini-Gele können mit unserer XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) oder mit dem Mini-Gel-Tank (A25977) ausgeführt werden. Midi-Gele können mit unserer XCell4 SureLock Midi-Cell (WR01000) oder bequem mit der Bio-Rad Criterion™ Zelle mit unseren Adaptern (WA0999) ausgeführt werden.
Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
NuPAGE Tris-Acetat-Proteingele enthalten kein SDS und können zur Trennung von Proteinen in nativer oder denaturierter Form verwendet werden. Für denaturierte Proteine empfehlen wir NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE Tris-Acetat-SDS-Laufpuffer (LA0041). Für native Proteine empfehlen wir Novex nativen Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672).
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP00061) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem XCell II Blot-Modul (EI9051) oder dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Tris-Acetat | |
Bis zu 37 µl | |
Denaturierend, nativ | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
3 bis 8 % | |
1,5 mm | |
Denaturierend, nativ | |
36 bis 500 kDa | |
10-Well | |
NuPAGE™ | |
Nasseis | |
8 cm |