Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Beschreibung
Beinhaltet
Jede Packung enthält 10 Gele.
NuPAGE™ Novex™ 12 % Bis-Tris-Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele für die optimale Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris-Gele einen neutralen pH-Wert, was Proteinmodifikationen verringert. Verwenden Sie NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, für die Massenspektrometrie und alle anderen Methoden, bei denen es auf Proteinintegrität ankommt.
Merkmale der NuPAGE Bis-Tris-Gele:
• Bessere Proteinintegrität: für eine optimale Probenvorbereitung hält die Proteine intakt
• Große Bandbreite an Molekulargewichtstrennung: mit dem richtigen Gel und Laufpuffer kann eine optimale Proteintrennung erzielt werden
• Kürzere Laufzeiten: Proteintrennungen in nur 35 Minuten
• Längere Haltbarkeit: NuPAGE Bis-Tris Gele können bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate gelagert werden
Wählen Sie das richtige NuPAGE Bis-Tris-Gel für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Bis-Tris Proteingele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und ein 4 bis 12 % Gradient. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Bis-Tris-Gele sind auch in verschiedenen Well-Formaten erhältlich.
NuPAGE Bis-Tris-Gele sind für denaturierende Gelelektrophoreseanwendungen formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung verwenden Sie NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE-Probenreduktionsmittel (NP0004). Verwenden Sie NuPAGE Antioxidans (NP0005) im Laufpuffer, um den reduzierten Proteinzustand während des Laufs aufrechtzuerhalten und eine maximale Bandenschärfe zu ermöglichen. Die Gele lassen sich mit dem NuPAGE MES SDS-Laufpuffer (NP0002) zur besseren Auflösung kleiner Proteine oder mit dem NuPAGE MOPS SDS-Laufpuffer (NP000102) zur Auflösung mittlerer bis großer Proteine ausführen.
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP00061) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000) oder XCell II Blot-Modul (EI9051). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB210010) durchgeführt werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell |
| Gelanteil (%) | 12 % |
| Gelgröße | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Geltyp | Bis-Tris |
| Empfohlene Anwendungen | Denaturierung |
| Probenladevolumen | Bis zu 15 µl |
| Trennbereich | 3,5 bis 80 kDa |
| Trennverfahren | Denaturierung |
| Wells | 15-Well |
| Mehr anzeigen |