Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen
Die Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen ermöglichen die sichere Lagerung und den sicherem Transport von Blut-, Urin-, Stuhl- und anderen Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 364246
131.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen ermöglichen die sichere Lagerung und den sicherem Transport von Blut-, Urin-, Stuhl- und anderen Proben. Diese Behälter verfügen über einen inneren und äußeren Behälter für hohe mechanische Festigkeit. Das Verschlussdesign ist so konzipiert, dass ein Anhaften von Tropfen an der Oberfläche vermieden wird, um das Risiko von Aerosolen zu reduzieren. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
Eigenschaften:
Universalbehälter
- Arbeitsvolumen: 25mL
- Die Außenbehälter sind aus durchsichtigem oder weißem Material erhältlich
- Aus Polystyrol mit Verschluss aus Polyethylen
- Steril oder nicht steril, mit oder ohne Löffel für die Handhabung fester oder halbfester Proben erhältlich
- Einige Modelle sind mit Schriftfeld erhältlich
- Max. RCF getestet: 4.000
Transportbehälter
- Polypropylen mit Verschluss aus Polyethylen oder HIPS mit Verschluss aus Polyethylen
- 374799 besteht aus einem Universalbehälter mit Schriftfeld und Löffel in einem kompakten Transportbehälter
Spezifikation
Universalbehälter | |
Polystyrol | |
25 ml | |
Polyethylen | |
Ohne Löffel, steril, PS, Beschriftungsbereich | |
Etikettiert | |
50/Packung |
Ja | |
Steril | |
Transport- und Universalbehälter haben den 95 kPa Test für den Transport infektiösen Materials und diagnostischer Proben nach der UN-Verpackungsvorschrift 602/650 bestanden. | |
Klar | |
Ohne Löffel | |
300/Karton | |
4000 × g |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.