Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläser
Erhöhen Sie die Zelladhäsion mit der hydrophilen Oberfläche dieser Deckgläser. Für Gewebekulturen vorbehandelt und in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 174942
992.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verbesserung der Zellhaftung und des Wachstums auf Deckgläsern mit den vielseitigen Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläsern. Diese zellkulturbehandelten Deckgläser sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Das firmeneigene Polyester ist sehr beständig gegen Lösungsmittel (z. B. Xylol, Aceton, Essigsäure) und hat eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit. Geeignet für Zellfärbung, Aufbringung, Einbettung oder Szintillationszählung. Nicht für Phasenkontrastmikroskopie oder Anwendungen mit Fluoreszenzfarbstoffen geeignet.
- Oberflächenbehandlung auf einer Seite für optimale Zelladhäsion und optimales Zellwachstum
- Deckgläser splittern nicht, wenn sie mit einem Skalpell oder Mikrotom durchgeschnitten werden
- Strahlensteriliert
- 0,2 mm Stärke
- Eigenfluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm
- Sichere und einfache Handhabung
Spezifikation
Thermanox Kunststoff-Deckglas | |
Durchsichtig | |
Zellkultur auf einer Seite | |
0,2 mm | |
Rechteckige 4-Well-Multiwell-Platten 167063 und 267061 | |
500 | |
22 x 60 mm |
4 | |
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rechteckig | |
Kunststoff | |
Autofluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm | |
Deckgläser werden mit der Zellkulturseite zum Etikett hin verpackt | |
50 | |
Steril |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.