Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lagerungsfläschchen mit Verschlusskappen
Gewährleisten Sie durch Verwendung dieser Aufbewahrungsfläschchen mit Verschlusskappen die sichere Zentrifugation und Lagerung von PCR-Reagenzien, Restriktionsenzymen und anderen diagnostischen und biochemischen Reagenzien oder Proben.
433.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
---|---|
Sterilität | Steril |
Anzahl pro Karton | 500 |
Anzahl pro Packung | 500 |
Produktlinie | Nunc |
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10694022
|
Thermo Scientific™
264262 |
0,5 ml |
436.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10749081
|
Thermo Scientific™
264300 |
2,0 ml |
433.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ Aufbewahrungsfläschchen mit Verschlusskappen gewährleisten die sichere Zentrifugation und Lagerung von PCR-Reagenzien, Restriktionsenzymen und anderen diagnostischen und biochemischen Reagenzien oder Proben. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
Klare Lagerröhrchen mit Deckel, steril.Hervorragend geeignet für die Zentrifugation und Lagerung von PCR-Reagenzien, Restriktionsenzymen und anderen diagnostischen und biochemischen Reagenzien und Proben
0,5mL und 2,0mL Röhrchen mit Schreibfeld, 2,0mL Röhrchen sind graduiert bei 0,5 und 1,0mL
Das Material ist hochreines Polypropylen-Copolymer mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit
Die Verschlusskappe aus PE-HD ist auf Dichtigkeit geprüft
Können bis maximal 13000 x g zentrifugiert werden
Verwendbar bei Temperaturen von -40°C bis 95°C
Nur eine Umdrehung der Verschlusskappe reicht, um sie abzunehmen
Masse: Höhe (mit/ohne Deckel) 49/45,7mm, Aussendurchmesser 13mm (mit Deckel), Innendurchmesser (Hals) 8,4mm
Als Zubehör lieferbar:
Weisse Aufbewahrungsbox mit klarem Deckel, PC, 10 x 10 Raster
Beschreibung: Lagerröhrchen
Masse: φ 13/49mm
Arbeitsvolumen: 0,5mL
Gesamtvolumen: 0,9mL
Spezifikation
PPCO mit blauer PP-Basis | |
500 | |
Nunc | |
Schraubverschluss | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
Steril | |
500 | |
Polyethylen | |
500 Kartons | |
Lagerfläschchen mit Kappe |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.