Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Artikelnummer. 13460287
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Verpackungsart:
Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen
Großpackung, 25/Beutel, mit Stopfen
Großpackung, 50/Beutel, mit Stopfen
Shortie Pipette, einzeln verpackt in Papier-/Kunststoff-Abziehverpackung, mit Stopfen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 13460287
Marke: Thermo Scientific™ 170357
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie Größen- und Verpackungsoptionen, um Ihre Forschung mit voller Sicherheit voranzutreiben. Wussten Sie schon, dass wir jetzt NEUE serologische Pipetten anbieten, die eine höhere Qualität und Kostenersparnis bieten?
Wählen Sie die Größen und Verpackungsoptionen und erleichtern Sie vertrauensvoll Ihre Forschungsarbeiten mit Thermo Scientific™ Nunc™ serologischen Pipetten. Diese präzisen Einweg-Pipetten aus Kunststoff sind gestopft und sterilisiert.
Alternatives Produkt
Testen Sie die NEUEN Thermo Scientific Nunc serologischen Pipetten mit verbesserten Qualitätsspezifikationen und niedrigeren Listenpreisen. Jetzt kaufen
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
  • 100 % reines Polystyrol für maximale Klarheit
  • Zertifiziert pyrogenfrei
  • Deutliche, klare Graduierungen mit leicht ablesbarer Skala
  • Tropffreie Spitze für größere Pipettierpräzision
  • Farbcodierte Verpackungen erleichtern das Sortieren und die Auswahl der richtigen Größe
  • Verpackungsoptionen, die sich für jedes Labor eignen
  • Einzeln verpackt; Papier/Kunststoff oder Kunststofffolien; einfach zu öffnen oder aus der Packung zu drücken
  • Großpackungen für die häufige Verwendung; weniger Verpackungsabfall
  • Verschiedene Größen für die Verwendung in vielen verschiedenen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Yes
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Menge 50/Packung; 200/Karton
Verpackungsart Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen
Volumen (metrisch) 25 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.