Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Beschreibung
Wählen Sie die Größen und Verpackungsoptionen und erleichtern Sie vertrauensvoll Ihre Forschungsarbeiten mit Thermo Scientific™ Nunc™ serologischen Pipetten. Diese präzisen Einweg-Pipetten aus Kunststoff sind gestopft und sterilisiert.
Alternatives Produkt
Testen Sie die NEUEN Thermo Scientific Nunc serologischen Pipetten mit verbesserten Qualitätsspezifikationen und niedrigeren Listenpreisen. Jetzt kaufen
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
- 100 % reines Polystyrol für maximale Klarheit
- Zertifiziert pyrogenfrei
- Deutliche, klare Graduierungen mit leicht ablesbarer Skala
- Tropffreie Spitze für größere Pipettierpräzision
- Farbcodierte Verpackungen erleichtern das Sortieren und die Auswahl der richtigen Größe
- Verpackungsoptionen, die sich für jedes Labor eignen
- Einzeln verpackt; Papier/Kunststoff oder Kunststofffolien; einfach zu öffnen oder aus der Packung zu drücken
- Großpackungen für die häufige Verwendung; weniger Verpackungsabfall
- Verschiedene Größen für die Verwendung in vielen verschiedenen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Aspiratorstopfen | Yes |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Menge | 25/Packung; 100/Karton |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.