Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Artikelnummer. 16470901
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Verpackungsart:
Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen
Großpackung, 25/Beutel, mit Stopfen
Großpackung, 50/Beutel, mit Stopfen
Menge:
100/Packung; 200/Karton
125/Packung; 500/Karton
200/Packung; 1000/Karton
25/Packung; 100/Karton
25/Packung; 200/Karton
50/Packung; 100/Karton
50/Packung; 1000/Karton
50/Packung; 200/Karton
50/Packung; 500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16470901
Marke: Thermo Scientific™ 170365N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Umfassendes Sortiment hochwertiger serologischer Pipetten zur Unterstützung jeder Phase der Zellkulturforschung
Strenge Qualitätsanforderungen und praktische Funktionen machen Thermo Scientific™ serologische Nunc™ Pipetten zu einer hervorragenden Wahl für die tägliche Laborarbeit. Leicht ablesbare, klare Messlinien erleichtern das Ablesen von Flüssigkeitsvolumina und Dosiermengen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Größen und Verpackungsoptionen.
Produktspezifische Informationen:
  • Große Auswahl an Volumina und Verpackungsoptionen
  • Farbcodierte Pipetten und Verpackungen für eine bequeme Volumenauswahl
  • Einzeln verpackte Pipetten in Papier/Kunststoff- oder Kunststoffpackung für hohe Sterilität
  • Weniger Verpackungsabfälle mit Großpackungsoptionen
Zertifizierte Kalibrierung der Genauigkeit und präzise Graduierungen
  • Gewährleistet die Genauigkeit beim Dispensieren von +/-2 % für 1 ml und 2 ml und +/-1 % für 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml bei vollem Volumen
Klare, dicke, bidirektionale Abstufungen
  • Kontrastreiche Graduierungen für leicht ablesbare Volumina
  • Die umgekehrte Graduierung hilft bei der Bestimmung des Dispensierungsvolumens
Negative Graduierungen
  • Erhöht die Pipettierkapazität und passt zusätzliche Volumina an
Filterstopfen
  • Verhindern die Kontamination des Pipettiergeräts durch Aerosol oder Flüssigkeit bei gleichzeitiger Verringerung von Kontaminationsrisiken zwischen Proben
Technische Daten:
  • Material: Hochgradig durchsichtiges, 100 % reines Polystyrol gewährleistet maximale Klarheit
  • Frei von Kontaminanten: Frei von RNase/DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
  • Sterilität: Elektronenbestrahlung bis 10-6 SAL-Wert
  • Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
Produkttests
  • Qualitätszertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Yes
Zertifizierung/Konformität Frei von RNase und DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
Beschreibung Serologische Pipette, 5 Jahre Haltbarkeit
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Menge 125/Packung; 500/Karton
Verpackungsart Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen
Volumen (metrisch) 2 mL