Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Umfassendes Sortiment hochwertiger serologischer Pipetten zur Unterstützung jeder Phase der Zellkulturforschung
Marke:  Thermo Scientific™ 170355N
42.56 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16420901
  • 63.85 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Yes
Serologische Pipette, 5 Jahre Haltbarkeit
Steril
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen
Frei von RNase und DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
Polystyrol
100/Packung; 200/Karton
5 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerBD01003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number170355N
ChargennummerBB10003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number170355N
ChargennummerBB11003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/01/2024 Catalog Number170355N
ChargennummerBB11003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2023 Catalog Number170355N
ChargennummerBB09003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog Number170355N
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-28
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten >