Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
GREENER_CHOICE
Verringern Sie die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten mit diesen Klebefolien, die sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignen.
Marke:  Thermo Scientific™ 236272
47.66 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11371555
  • 85.25 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Klebefolien minimieren die Verdunstung und schützen die Proben vor Kontaminationen und Verschütten.
Thermo Scientific Nunc Life Science Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
  • Klebefolien zum effektiven Verschließen aller Mikrotiterplatten-Formate
  • Die druckempfindliche Haftfläche haftet bei normaler Berührung nicht stark, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Platte.
  • Die dünnen, leichten Folien werden mithilfe eines praktischen Hand-Applikators für Klebefolien auf die Platte aufgebracht (separat erhältlich, Kat.- 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Dichtungsband Weiß Vinyl Acryl Klebeband
Unsteril
96
50
Allgemein
Nunc
Nein
-40 °C° bis +80 °C°
Alle Mikrotiterplatten
Ja
Reagenzien für die Biowissenschaft
Vinyl
Nicht autoklavierbar
50
Lumineszenz-Assays, lichtreflektierende ELISPOT-Assays, für optische Platten mit Ober- oder Unterseite
Selbstklebende Versiegelung
Acryl
Nein
Alle Well-Formen
Allgemein
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder > Undurchsichtig; weiße Dichtung; Temperaturbereich:-40 °C bis +80 °C; Packung mit 50 Stück
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.