Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10552615
Click to view available options
Material:
Aluminium
Kunststoff
PVC-beschichtetes Polypropylen
Polyester
Polyethylen
Polyolefin
Polypropylen
Rayon-Vlies
Vinyl
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Allgemeine Anwendungen; Probenschutz; ELISA
Allgemeine Anwendungen; eliminiert Randeffekt im ELISA
Belüftung und Lagerung von Bakterien-/Zellkulturen
Eliminiert Randeffekte im ELISA, minimiert Verdampfungen und Kreuzkontamination
Fluoreszenztests; lichtabsorbierend; Lichtblockierung; verhindert den Abbau lichtempfindlicher Verbindungen; entwickelt für die Ober- oder Unterseite optischer Platten, Kerben an der Dichtung zur Unterstützung bei der Ausrichtung des Bodens
Für Kleberückseite; eliminiert Randeffekte im ELISA, minimiert Verdampfungen und Kreuzkontamination
Für Kristallographie und Genotypisierung
Handapplikator für gleichmäßige Abdichtung
Lumineszenz-Assays, lichtreflektierende ELISPOT-Assays, für optische Platten mit Ober- oder Unterseite
PCR
PCR und Lagerung in 384 -Well-Platten
PCR und Lagerung in 96-Well Platten
PCR, Fluoreszenz-Assays, Mikroskopie
PCR; hervorragende chemische Beständigkeit, minimale Probenverdampfung, formbar, ermöglicht die visuelle Verifizierung der Dichtungssicherheit
PCR; qPCR; ELISA; Proteinkristallographie
Wiederholtes Durchstechen, niedrige Autofluoreszenz; ELISA
Zellkultur, sterile Anwendungen
Zellwachstum, Bakterienwachstum, nicht-zytotoxisch, Feuchtigkeitsdampf-Übertragungsrate von 4.200 g/m^2/24 Stunden, stark gasdurchlässig
Zertifiziert RNase-/DNase-frei:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
2 Stück
50 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 10552615
Marke: Thermo Scientific™ 236707
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringern Sie die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten mit diesen Klebefolien, die sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignen.
Thermo Scientific™ Nunc Klebefolien minimieren die Verdunstung und schützen die Proben vor Kontaminationen und Verschütten.
Thermo Scientific Nunc Life Science Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
  • Klebefolien zum effektiven Verschließen aller Mikrotiterplatten-Formate
  • Die druckempfindliche Haftfläche haftet bei normaler Berührung nicht stark, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Platte.
  • Die dünnen, leichten Folien werden mithilfe eines praktischen Hand-Applikators für Klebefolien auf die Platte aufgebracht (separat erhältlich, Kat.- 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe klar
Solvent Or Alcohol Resistant Reagenzien für die Biowissenschaft
Beschreibung Dichtungsband, Polyester, durchsichtig, Rolle
Material Polyester
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Verdunstungsbarriere Minimiert Verdampfungen und Kreuzkontamination
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendungen; eliminiert Randeffekt im ELISA
Inhalt und Lagerung Allgemein
Produkttyp Selbstklebende Versiegelung
Produktlinie Nunc
Haftmittel Acryl
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
Durchstechbar Nein
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +120 °C
Wellform Alle Well-Formen
Plate Compatibility Alle Mikrotiterplatten
Inkubationsbedingungen Allgemein
Abziehbar Ja
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.