Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Artikelnummer. 10766933
Click to view available options
Anzahl Wells:
1
4
8
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10766933
Marke: Thermo Scientific™ 267061
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für molekularbiologische Anwendungen sind die unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ rechteckigen Schalen mit Standardabmessungen nach ANSI™ für die Automatisierung optimiert.
Nicht behandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes mit ANSI™-Standardabmessungen sind für molekularbiologische Anwendungen mit Roboterinstrumenten optimiert.
Rechteckige Schalen mit 1, 4 oder 8 Wells
  • Die 1-Well-Schale ist ideal für Hochdurchsatzanwendungen mit Petrischalen.
  • Die 4- und 8-Well-Schalen eignen sich bestens für die Assay-Untergliederung und das Untersuchen mehrerer Gen-Subsets.
  • Die 4-Well-Schale kann zwecks Lagerung vier Objektträger aufnehmen.
1-Well-Format
  • Praktisches Format für Zellkulturen
  • HTS-Anwendungen mit Petrischalen
4- und 8-Well Formate
  • Assay-Untergliederung
  • Untersuchen mehrerer Gen-Subsets
  • Waschen von Western-Blot-Streifen
  • 4-Well-Schale kann 4 Objektträger aufnehmen
  • Nützlich in allen Bereichen der Zellkultur, sowie Scale-Up und Klonieren
Bestellinformationen:
Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Produkttyp Zellkultur-Schale
Anzahl Wells 4
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 22 ml
Wellform Rechteckig
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.