missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes

Artikelnummer. 10727113
Click to view available options
Anzahl Wells:
1
4
8
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10727113

Marke: Thermo Scientific™ 267060

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für molekularbiologische Anwendungen sind die unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ rechteckigen Schalen mit Standardabmessungen nach ANSI™ für die Automatisierung optimiert.

Nicht behandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes mit ANSI™-Standardabmessungen sind für molekularbiologische Anwendungen mit Roboterinstrumenten optimiert.

Rechteckige Schalen mit 1, 4 oder 8 Wells

  • Die 1-Well-Schale ist ideal für Hochdurchsatzanwendungen mit Petrischalen.
  • Die 4- und 8-Well-Schalen eignen sich bestens für die Assay-Untergliederung und das Untersuchen mehrerer Gen-Subsets.
  • Die 4-Well-Schale kann zwecks Lagerung vier Objektträger aufnehmen.

1-Well-Format

  • Praktisches Format für Zellkulturen
  • HTS-Anwendungen mit Petrischalen

4- und 8-Well Formate

  • Assay-Untergliederung
  • Untersuchen mehrerer Gen-Subsets
  • Waschen von Western-Blot-Streifen
  • 4-Well-Schale kann 4 Objektträger aufnehmen
  • Nützlich in allen Bereichen der Zellkultur, sowie Scale-Up und Klonieren

Bestellinformationen:

Kundenspezifische Barcodierung möglich

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Produkttyp Zellkultur-Schale
Anzahl Wells 1
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 90 ml
Wellform Rechteckig
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt