Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Catalog Number 11997894
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1450 cm²
850 cm2
850 cm²
Flaschenoberfläche:
Glatt
Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde
Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde
Vergrößert
Verpackung:
2/Packung, 20/Karton
2/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
20Packung, 20/Karton
Thermo Scientific™ Nunc™ Rollerflaschen aus Polystyrol ermöglichen eine zuverlässige Züchtung von Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit.
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
  • Nahtloses einteiliges Design: Verringert die Möglichkeit, durch eine Naht zu lecken
  • Flache und tiefe Griffmulden: Das einzigartige ergonomische Design macht die Rollerflasche sowohl für die manuelle als auch für die automatisierte Handhabung hervorragend
  • Proprietärer Herstellungsprozess: Größere Stoßfestigkeit
  • Vertikale erweiterte Oberflächenausführung: Vertikale Rillenausrichtung erleichtert das Entleeren und reduziert den Produktrückhalt
Empfohlen für:
Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Flaschenoberfläche Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp EZ-Drehverschluss, belüftete Kappe
Produkttyp Rollerflasche
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 2
Verpackung 2/Packung, 20/Karton
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm²
Graduierungen Ja
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.