Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Beschreibung
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
Merkmale:
- Einteilige Ausführung eliminiert das Auslaufrisiko durch Schweißnähte.
- Flache und tiefe Griffmulden ermöglichen eine ausgezeichnete manuelle und automatische Handhabung.
- Firmeneigener Fertigungsprozess gewährleistet größere Stoßfestigkeit
- Vertikale erweiterte Oberflächen erleichtern die Entleerung und reduzieren den Produktrückhalt
Empfohlen für:
- Zellkulturerweiterung
- Impfstoffproduktion
- Antikörperproduktion
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatt |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung, Vaccine Production, Antibody Production |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 20 |
Anzahl pro Packung | 20 |
Verpackung | 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Product Information
Manuals
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1282466 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 182744 |
1307797 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 182744 |
1329872 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 182744 |
1329872 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 182744 |
1307797 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 182744 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.