Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten
BIOPHARMA
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
264.00 € - 677.00 €
Spezifikation
Material Polycarbonat (Membran)
Typ Kultureinsatz
Farbe Klar
Oberflächenbehandlung Cell ID
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Porengröße Schalentyp Kulturfläche Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Schalentyp Kulturfläche Preis Menge & Verfügbarkeit  
10387523
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140620
0,4 μm 24-Well-Platte 0,47 cm2
641.00 €
48 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10021863
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140627
3 μm 24-Well-Platte 0,47 cm2
590.00 €
48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10002433
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140629
8 μm 24-Well-Platte 0,47 cm2
449.00 €
48 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10543624
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140640
0,4 μm 6-Well-Platte 3,14cm2
345.00 €
24 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10092153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140642
3 μm 6-Well-Platte 3,14cm2
325.00 €
24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10637143
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140644
8 μm 6-Well-Platte 3,14cm2
269.00 €
24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10478803
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140652
0,4 μm 12-Well-Platte 1,13 cm2
677.00 €
48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10504394
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140654
3 μm 12-Well-Platte 1,13 cm2
610.00 €
48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10236103
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140656
8 μm 12-Well-Platte 1,13 cm2
476.32 €
48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10124093
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140660
0,4 μm 6-Well-Platte 4,1cm2
374.00 €
24 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10276803
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140663
3 μm 6-Well-Platte 4,1cm2
264.00 €
24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10377143
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
140668
8 μm 6-Well-Platte 4,1cm2
278.72 €
24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Merkmale:
  • Gewebekulturbehandelte poröse Membran für optimierte Zelladhäsion
  • Drei Porengrößen: 0,4, 3 und 8 Mikrometer
  • Vorgepackt in sterilen Nunclon™ Delta-behandelten Multiwellplatten
  • Nicht toxisch und pyrogenfrei
Anwendungen:
  • Tumormigration und Invasionsassays
  • Epitheliale (z. B. CaCO-2) und endotheliale (z. B. mikrovaskuläre Zellen im Gehirn) blockieren Assays
  • Dermale/epidermale und epitheliale Gewebemodelle (z. B. künstliche Hautmodelle)
  • Chemotaxisstudien
  • Co-Kultur
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat (Membran)
Klar
Steril
Kultureinsatz
Cell ID
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten