Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Marke: Thermo Scientific™ 140644
201.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Eigenschaften:
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelt und auf Zelladhäsion getestet
- Kleine Flügel bieten besseren Halt für einfachere Handhabung
- Nicht toxisch und nicht pyrogen
Bestellinformationen:
Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
Spezifikation
Polycarbonat-Zellkultureinsätze mit einer Porengröße von 8 Mikrometer in 6-Well-Mikrotiterplatte | |
3,14cm2 | |
1.5mL | |
8 μm | |
Multischale 6 | |
24 | |
Klar | |
Steril |
6 | |
Polycarbonat (Membran) | |
< 0,85 x 10^5 | |
Kultureinsatz | |
6 | |
6-Well-Platte | |
Cell ID | |
6 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
183036 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 140644 |
163931 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 140644 |
164626 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 140644 |
183038 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 140644 |
183037 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 140644 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.