Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten
BIOPHARMA
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Marke:  Thermo Scientific™ 140640
254.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10543624
  • 345.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Eigenschaften:
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelt und auf Zelladhäsion getestet
  • Kleine Flügel bieten besseren Halt für einfachere Handhabung
  • Nicht toxisch und nicht pyrogen
Bestellinformationen:
Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat-Zellkultureinsätze mit einer Porengröße von 0,4 Mikrometer in 6-Well-Mikrotiterplatte
3,14cm2
1.5mL
0,4 μm
Multischale 6
24
Klar
Steril
6
Polycarbonat (Membran)
< 0,85 x 10^8
Kultureinsatz
6
6-Well-Platte
Cell ID
6
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183573 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number140640
Chargennummer174058 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140640
Chargennummer169182 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140640
Chargennummer176012 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140640
Chargennummer183031 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140640
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten > Zur Verwendung mit Multischalen 6; Porengröße 0,4 μm; < 0,85 x 108 Poren/cm2
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.