Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Beskrivning
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung auf Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysin- oder Collagen-I-beschichteten EasYFlasks™ sind hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standardmäßig zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
- Weite Öffnung und schräger Hals ermöglichen einfachen und vollständigen Zugang zur Kulturfläche.
- Ergonomischer Verschluss, kann mit 1/3-Drehung geöffnet oder geschlossen werden
- Hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standard-zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
- Steril und pyrogenfrei
Filterverschlusskappen:
- Vent/Close- oder Filterverschlusskappen sind erhältlich.
- Die Filterkappen sind mit einem hydrophoben Filter ausgestattet, um gleichmäßigen Gasaustausch zu gewährleisten.
- Die Y-Markierung ermöglicht die visuelle Überprüfung der Verschlusskappenstellung auch bei Stapelung im Inkubator.
Bestellinformationen:
Extra-Verschlüsse in jedem Karton
Im Lieferumfang enthalten:
Filterverschlusskappen
Empfohlen für:
Zellkultur
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | Nunc EasYFlask 75 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Flaschenhalstyp | Abgewinkelt |
| Anzahl pro Karton | 30 |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Oberflächenbeschichtung | Poly-D-Lysin |
| Mouth Style | Weit |
| Sterilität | Aseptisch hergestellt |
| Bodenform | Flach |
| Verschlusstyp | Filter |
| Visa mer |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.