Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung der Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ mit Poly-D-Lysin- oder Collagen I-Beschichtung.
Marke: Thermo Scientific™ 132707
659.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21939" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung auf Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysin- oder Collagen-I-beschichteten EasYFlasks™ sind hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standardmäßig zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
Eigenschaften- Weite Öffnung und schräger Hals ermöglichen einfachen und vollständigen Zugang zur Kulturfläche.
- Ergonomischer Verschluss, kann mit 1/3-Drehung geöffnet oder geschlossen werden
- Hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standard-zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
- Steril und pyrogenfrei
Filterverschlusskappen:
- Vent/Close- oder Filterverschlusskappen sind erhältlich.
- Die Filterkappen sind mit einem hydrophoben Filter ausgestattet, um gleichmäßigen Gasaustausch zu gewährleisten.
- Die Y-Markierung ermöglicht die visuelle Überprüfung der Verschlusskappenstellung auch bei Stapelung im Inkubator.
Bestellinformationen:
Extra-Verschlüsse in jedem Karton
Im Lieferumfang enthalten:
Filterverschlusskappen
Empfohlen für:
Zellkultur
Spezifikation
Nunc EasYFlask 75 cm2 | |
Abgewinkelt | |
5 | |
Weit | |
Flach | |
75 cm2 |
Polystyrol | |
30 | |
Kollagen I, Rattenschwanz | |
Aseptisch hergestellt | |
Filter | |
25 ml |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.