Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4524674
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
140 mm
Packungsgröße:
320 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10051622
Marke: Thermo Scientific™ 249964
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen für die Probenvorbereitung in Krankenhäusern sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen für die Probenvorbereitung in Krankenhäusern sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Diese Schalen sind mit eingearbeitetem Gitter erhältlich und dank flacher Form und einheitlicher Höhe geeignet für automatische Dispenser.
  • Für die Kultivierung von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen
  • Hergestellt aus qualitativ hochwertigem und optisch klarem Polystyrol; mit Deckel
  • Mit Stapelringen oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln
  • Belüftet für Gasaustausch
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kulturfläche 145 cm2
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Petrischale
Wellanzahl 1
Anzahl pro Karton 80
Anzahl pro Packung 10
Höhe (metrisch) 20 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Durchmesser (metrisch) 140 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.