Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen für die Probenvorbereitung in Krankenhäusern sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Marke: Thermo Scientific™ 263991
113.52 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24345" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen für die Probenvorbereitung in Krankenhäusern sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Diese Schalen sind mit eingearbeitetem Gitter erhältlich und dank flacher Form und einheitlicher Höhe geeignet für automatische Dispenser.
- Für die Kultivierung von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem und optisch klarem Polystyrol; mit Deckel
- Mit Stapelringen oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln
- Belüftet für Gasaustausch
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Steril | |
Petrischale | |
320 | |
15 mm | |
90 mm |
58 cm2 | |
Rund | |
Nunclon Delta | |
1 | |
20 | |
0,60 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.