Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen
Beschreibung
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen die Zellexpansion und Ausbeute und machen Sie so den Kauf zusätzlicher Produktionsausrüstung oder eine Erhöhung des Arbeitsaufwands überflüssig. Das praktisch unzerstörbare PETG bietet zusätzliche Sicherheit für wertvolle Inhalte während ihrer Verarbeitung im Labor und in industriellen Anwendungen, einschließlich Impfstoffen, Zellkulturexpansion und der Produktion anderer Biopharmaka.
- Aus widerstandsfähigem PETG
- Die Flaschen können auf -40 °C heruntergekühlt werden — und unterstützen Zellablösemethoden durch Einfrieren/Auftauen, wodurch die Abhängigkeit von Trypsin vermindert wird
- Bietet Lösungen für alle Größenordnungen dank der vielfältigen Oberflächengrößen von 1.050 cm2 bis 4.200 cm2
- Reduziert die Belastung des Handgelenks und steigert die Produktivität mit dem ergonomischen Schnellverschluss
- Kann durch Chargennummer auf jeder Flasche zurückverfolgt werden
- Zellkulturerweiterung
- Impfstoffproduktion
- Antikörperproduktion
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatt |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | 1060-05 |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 20 |
Anzahl pro Packung | 5 |
Verpackung | 5/Beutel, 20/Karton |
Zellwachstumsbereich | 1050 cm2 |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Product Information
Manuals
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418292 | Verarbeitungszertifikat | 16/12/2024 | 1060-05,106005 |
1270572 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 1060-05 |
1368002 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 1060-05 |
1291277 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 1060-05 |
1418292 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 1060-05 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.