Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Einwellplatte
Artikelnummer. p-4524650
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Nunclon Delta
Unbehandelt
Anzahl pro Karton:
60
90
Packungsgröße:
60 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 10591653
Marke: Thermo Scientific™ 140156
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Screen-Bibliotheken, DNA-Hybridisierung, Petrischalen-Standardverfahren und Bakterienwachstum mit Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Die Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ bestehen aus klarem Polystyrol mit Standard-Mikrotiterplatten und eignen sich ideal für Screenbibliotheken und DNA-Hybridisierung. Erhältlich als Standardversion mit 2 gekerbten Ecken und als für die Automatisierung optimierte rechteckige Version. Behandelte Oberfläche für Zellkultur oder nicht behandelte Oberfläche für Bakterienwachstum und Kolonieisolierung.
Merkmale:
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen und die Kolonienzählung.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist wasserabweisend und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen.
  • Die Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta zellkulturbehandelte Oberfläche ist eine hydrophile Oberfläche, die Zelladhäsion und -wachstum fördert.
  • Dank optischer Klarheit sind Kolonien leicht zu sehen.
  • Die Schale kann bei -20 °C eingefroren werden
Nunc OmniTray dient als:
  • Membranbehälter für Dot-Blotting
  • Behälter zum Denaturieren, Hybridisieren und Waschen
  • Lagerbehälter für Membranen
Bestellnummern : 140156 und 140175
  • Dank rechteckiger Form hervorragend geeignet für automatisierte Systeme zur Analyse und Bildgebung
Empfohlen für:
  • Dot-Blotting
  • Denaturierung/Hybridisierung/Waschen
  • Bakterienwachstum
  • Membranlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Rechteckig
Kapazität (metrisch) 90 ml
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 84 cm²
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Nunclon Delta
Typ Single-Well-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch) 35 ml
Wellanzahl 1
Kanten Mikroplattengröße, rechteckig ohne gekerbte Ecken
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 90
Anzahl pro Packung 10
Länge (metrisch) 127,76 mm
Breite (metrisch) 85,47 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.