Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Einwellplatte
Screen-Bibliotheken, DNA-Hybridisierung, Petrischalen-Standardverfahren und Bakterienwachstum mit Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Marke: Thermo Scientific™ 140156
613.99 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ bestehen aus klarem Polystyrol mit Standard-Mikrotiterplatten und eignen sich ideal für Screenbibliotheken und DNA-Hybridisierung. Erhältlich als Standardversion mit 2 gekerbten Ecken und als für die Automatisierung optimierte rechteckige Version. Behandelte Oberfläche für Zellkultur oder nicht behandelte Oberfläche für Bakterienwachstum und Kolonieisolierung.
Merkmale:- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen und die Kolonienzählung.
- Unbehandeltes Polystyrol ist wasserabweisend und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen.
- Die Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta zellkulturbehandelte Oberfläche ist eine hydrophile Oberfläche, die Zelladhäsion und -wachstum fördert.
- Dank optischer Klarheit sind Kolonien leicht zu sehen.
- Die Schale kann bei -20 °C eingefroren werden
Nunc OmniTray dient als:
- Membranbehälter für Dot-Blotting
- Behälter zum Denaturieren, Hybridisieren und Waschen
- Lagerbehälter für Membranen
Bestellnummern : 140156 und 140175
- Dank rechteckiger Form hervorragend geeignet für automatisierte Systeme zur Analyse und Bildgebung
Empfohlen für:
- Dot-Blotting
- Denaturierung/Hybridisierung/Waschen
- Bakterienwachstum
- Membranlagerung
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Inklusive Verschluss | |
Rechteckig | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Single-Well-Platte | |
1 | |
Deckel | |
10 | |
85,47 mm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
90 ml | |
84 cm² | |
Rechteckig | |
Nunclon Delta | |
35 ml | |
Mikroplattengröße, rechteckig ohne gekerbte Ecken | |
90 | |
127,76 mm | |
32 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1413886 | Verarbeitungszertifikat | 02/01/2025 | 140156 |
1272063 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 140156 |
1373451 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 140156 |
1340910 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 140156 |
1413886 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2024 | 140156 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.