Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Einwellplatte
Screen-Bibliotheken, DNA-Hybridisierung, Petrischalen-Standardverfahren und Bakterienwachstum mit Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Marke: Thermo Scientific™ 242811
204.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Die Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ bestehen aus klarem Polystyrol mit Standard-Mikrotiterplatten und eignen sich ideal für Screenbibliotheken und DNA-Hybridisierung. Erhältlich als Standardversion mit 2 gekerbten Ecken und als für die Automatisierung optimierte rechteckige Version. Behandelte Oberfläche für Zellkultur oder nicht behandelte Oberfläche für Bakterienwachstum und Kolonieisolierung.
Merkmale:- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen und die Kolonienzählung.
- Unbehandeltes Polystyrol ist wasserabweisend und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen.
- Die Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta zellkulturbehandelte Oberfläche ist eine hydrophile Oberfläche, die Zelladhäsion und -wachstum fördert.
- Dank optischer Klarheit sind Kolonien leicht zu sehen.
- Die Schale kann bei -20 °C eingefroren werden
Nunc OmniTray dient als:
- Membranbehälter für Dot-Blotting
- Behälter zum Denaturieren, Hybridisieren und Waschen
- Lagerbehälter für Membranen
Bestellnummern : 140156 und 140175
- Dank rechteckiger Form hervorragend geeignet für automatisierte Systeme zur Analyse und Bildgebung
Empfohlen für:
- Dot-Blotting
- Denaturierung/Hybridisierung/Waschen
- Bakterienwachstum
- Membranlagerung
Specifications
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Inklusive Verschluss | |
Rechteckig | |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Unbehandelt | |
35 ml | |
Mikrotiterplattengröße mit 2 gekerbten Ecken | |
60 | |
127,76 mm | |
32 mm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
90 ml | |
Polystyrol | |
Steril | |
Single-Well-Platte | |
1 | |
Deckel | |
10 | |
85,47 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424640 | Verarbeitungszertifikat | 29/03/2025 | 242811 |
1424123 | Verarbeitungszertifikat | 28/03/2025 | 242811 |
1420376 | Verarbeitungszertifikat | 28/03/2025 | 242811 |
1424640 | Konformitätsbescheinigung | 20/03/2025 | 242811 |
1424123 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2025 | 242811 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.