Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Multischalen
Unbehandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen sind für Suspensions-Zellkulturen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ 150787
304.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Unbehandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen sind für Suspensions-Zellkulturen vorgesehen.
- Abgerundete Wells mit flachem Boden, mit Deckel
- Ausgezeichnete optische Eigenschaften
- Erhöhte Ränder der Wells verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen
- Deckel mit abgeschrägten Ecken für einfache Ausrichtung
- Pyrogenfrei
Spezifikation
Multi-Well-Platte | |
48 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
75 | |
128 mm |
0,5 ml (Well) | |
0,5 ml | |
Unbehandelt | |
Deckel | |
1 | |
86 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185768 | Bestrahlungszertifikat | 17/02/2025 | 150787 |
185768 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2025 | 150787 |
184120 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 150787 |
171201 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 150787 |
176112 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 150787 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.