Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung
Die nächste Generation der Kryolagerung im Standard-Mikrotiterplattenformat mit größerer Lagerkapazität als Standard-Kryoboxen.
Marke: Thermo Scientific™ 374259
950.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern Sie diagnostische und biologische Proben bei Temperaturen bis zur Gasphase von flüssigem Stickstoff in den nicht codierten Thermo Scientific™ Nunc™ CryoBank Fläschchensystemen, die mit Geräten zum Öffnen/Verschließen und Etikettierungsvorrichtungen kompatibel sind. Sie sind in Größen zwischen 0,5 und 5,0 l und mit verschiedenen Zertifizierungen erhältlich.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Dank der haltbaren, einteiligen Konstruktion kann es nicht zum Ablösen von Etiketten während der Kryolagerung kommen, d. h. die Kennzeichnung von wertvollen Proben bleibt erhalten
Unübertroffenes Lagerungsformat
- Cryobank Röhren gibt es in platzsparenden Gestellen im Mikrotiterplattenformat oder sie können in herkömmlichen CryoBoxes gelagert werden, je nach bevorzugter Lagermethode
- Das Mikrotiterplattenformat ist zudem ideal für manuelle Mehrkanalpipetten und automatisierte Liquid Handling Plattformen, die Sie bereits verwenden
- Das einzigartige Design zur Einhandbedienung ermöglicht den Einsatz von automatisierten Geräten zum Öffnen/Verschließen einzelner Röhren, acht Röhren oder ganzer Gestelle bei Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Polypropylen-Verschlüsse mit TPE-Dichtung sorgen für eine optimale Dichtung bei der Hoch- oder Niedrigtemperaturlagerung
- Dank einer Oberfläche mit geringen Proteinbindungseigenschaften können selbst niedrig konzentrierte Proben vollständig wiedergewonnen werden.
Zertifiziert für alle Ansprüche von Lageranwendungen
- CE-zertifiziert und IATA-konform für die diagnostische Verwendung und Transport
- Zertifiziert frei von DNAse-/RNAse (0,5/1,0 ml), nicht pyrogen (LAL-Test), nicht toxisch (Test nach USP-Klasse VI)
- Steril nach SAL 10-6 für die Lagerung kritischer Proben
Strengste Qualitätskontrolle
- Für eine zuverlässige Probenintegrität werden die Röhren während des Herstellungsprozesses auf Auslaufsicherheit getestet
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen (Kappe) | |
Kryobank Gefäßsysteme ohne Kodierung | |
Kryobank | |
Großpackung, 20 Beutel mit 48 Röhrchen/Karton | |
960 |
2 ml | |
Steril | |
Keine | |
Durchsichtig (Verschluss) | |
48 | |
Nunc™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1416656 | Konformitätsbescheinigung | 31/10/2024 | 374259 |
1414027 | Konformitätsbescheinigung | 25/09/2024 | 374259 |
1410205 | Konformitätsbescheinigung | 20/09/2024 | 374259 |
1399264 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 374259 |
1398469 | Konformitätsbescheinigung | 24/12/2023 | 374259 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.