Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung
GREENER_CHOICE
Die nächste Generation der Kryolagerung im Standard-Mikrotiterplattenformat mit größerer Lagerkapazität als Standard-Kryoboxen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374087
509.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10054632
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
374087
0,5 ml
Steril
Keine
Durchsichtig (Verschluss)
960
Nunc™
Durchsichtig
Polypropylen (Kappe)
CryoBank
Kryobank
Im Gestell, 96 x 10
960
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60518680 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374087
Chargennummer60267385 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374087
Chargennummer60224579 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374087
Chargennummer60442690 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374087
Chargennummer60198300 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374087
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung > Nunc Cryobank 0,5 ml, ohne Codierung, 10 Gestelle mit 96/Karton, steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.