Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Mörser-Kit
Fördern Sie die Sicherheit durch Verwendung des Nunc Mörser-Kits aus stabilem Polyethylen, einer hervorragenden Alternative zu Laborartikeln aus Glas.
Marke: Thermo Scientific™ 533669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhöhen Sie die Laborsicherheit, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen, indem Sie das aus hochschlagfestem Polyethylen gefertigte Thermo Scientific™ Nunc™ Mörser-Kit verwenden, eine hervorragende Alternative zu Laborartikeln aus Glas.
- Schlagfestes Polyethylen
- Für Temperaturen von -40 °C bis +95 °C Einzeln verpackt
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Mörser-Kit, grauer Mörser mit Stößel | |
Mörser-Kit | |
Mörser-Kit |
Mörser-Kit | |
Polyethylen |