Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon MiniTrays
Beschreibung
Die Thermo Scientific Nunclon Oberfläche ermöglicht eine ausgezeichnete Zellhaftung und -proliferation.
Minitrays benötigen nur wenig Platz in Tiefkühllagergeräten und Inkubatoren. Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
- Aus sterilem Polystyrol
- Erhältlich mit 60 oder 72 konischen Wells
- Große erhabene alphanumerische Koordinaten
- Deckel mit Schlüssel für korrekte Ausrichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Nunclon-Oberfläche |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Bodenform | Konisch |
| Kapazität (metrisch) | 8 l |
| Kulturfläche | 0,013 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Nunclon Delta |
| Typ | Mini-Tablett |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.