Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Round (U) Bottom Plate, TC Surface, No Lid, Pack of 1
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Mikrotiterplatten mit Nunclon Delta Oberflächenbehandlung sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Klonierungsexperimenten und auf Gewebekulturen basierenden Analysesystemen. Thermo Scientific Nunc Zellkulturprodukte bieten Lösungen für die Anzucht und Analyse von Zellkulturen und werden bereits seit 1953 weltweit von Forschern eingesetzt. Wir verfügen über eine breite Palette an Oberflächenformaten und -behandlungen und können Ihnen daher Produkte sowohl für die Grundlagenforschung als auch weitergehende Zellforschung anbieten.
- Stapelbar
- Strahlensteriliert
- Kondensationsringe verringern die Verdunstung und schließen Kondensat ein
- Markierte Verschlüsse verhindern versehentliche Wechsel
- Abmessungen: 86 × 128mm
Bestellinformationen:
Einzeln verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
| Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
| Zertifiziert | Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 10 Stück/Packung; 50 Packungen/Karton |
| Produktlinie | Nunc |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Zellkultur-Mikroplatte |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |