Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Click to view available options
Wellanzahl:
60
72
Verschluss inklusive:
Inklusive Verschluss
Verschluss nicht inbegriffen
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
480 Stück
Description
Schaffen Sie Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
- Eingeschränkte Proteinadsorption
- Deckel besitzen gekappte Ecken zur einfachen Orientierung
- Große, erhabene alphanumerische Markierung
- Einzigartige Oberflächenbehandlung zum besseren Durchmischen von Proben und Reagenzien
- MiniTrays für serologische Anwendungen besitzen etwas kleinere Wells
Specifications
Specifications
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Nunclon Delta |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Wellanzahl | 72 |
| Enthält | Deckel |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.