Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
Marke: Thermo Scientific™ 439225
Beschreibung
Schaffen Sie Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
- Eingeschränkte Proteinadsorption
- Deckel besitzen gekappte Ecken zur einfachen Orientierung
- Große, erhabene alphanumerische Markierung
- Einzigartige Oberflächenbehandlung zum besseren Durchmischen von Proben und Reagenzien
- MiniTrays für serologische Anwendungen besitzen etwas kleinere Wells
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
MicroWell MiniTray für serologische Anwendungen | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Zellkultur-Schale | |
Für serologische Anwendungen | |
100 | |
84 mm | |
59 mm |
Polystyrol | |
Flach | |
Rechteckig | |
Nunclon Delta | |
60 | |
Deckel | |
10 | |
59 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.