Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten, optimiert für Roboter, automatisierte Lesegeräte und Liquid-Handling-Systeme.
279.67 € - 534.00 €
Spezifikation
Barcode | Kein Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Deckel | Oberflächenbehandlung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Deckel | Oberflächenbehandlung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10774957
|
Thermo Scientific™
243656 |
Mit Deckel | Unbehandelt | 108 |
279.67 €
108 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10000571
|
Thermo Scientific™
260860 |
Mit Deckel | Unbehandelt | 160 |
534.00 €
160 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Erzielen Sie gleichbleibende und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten. Durch mehrere Oberflächenmodifikationen eignen sich diese Platten ideal für zellbasierte Assays sowie biochemische Assays. Der flache Boden ist geeignet für mikroskopische und optische Messungen. Die Platten sind entweder in der Ausführung mit hoher Flanschkante oder in der Ausführung mit Klemmstange mit niedrigem Flansch erhältlich und sind für eine Reihe von Robotersystemen, automatisierten Lesegeräten und Liquid-Handling-Systemen optimiert.
- Hergestellt aus klarem Polystyrol mit hervorragenden optischen Eigenschaften, ideal für optische Messungen.
- Unbehandelte Platte mit hydrophober Oberfläche eignet sich für Suspensionszellkulturen und eine Vielzahl biochemischer Assays.
- Zellkulturplatte erhielt die Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, die die Zelladhäsion und das Zellwachstum fördert
- Collagen I- und Poly-D-Lysin-beschichtete Platten sind für komplizierte adhärente Zellen und die Biomoleküladhäsion optimiert
- Verschiedene Flanschausführungen sind sowohl für manuelle Bedienung als auch für Robotertechnik geeignet
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Steril | |
Flach |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Mit Deckel | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.