Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell 96-Well Microplate with Nunclon™ Supra Surface
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc plates with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells.
Marke: Thermo Scientific™ 167013
150.67 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc plates with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc Microwell 96-Well Microplates with Nunclon Supra Surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
Spezifikation
Mit Deckel | |
Clear | |
Polystyrol | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
1 Microplate |
Nunc | |
Single-use | |
96 | |
Nunclon Supra | |
50 Microplates |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Nur für Forschungszwecke.