Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Tauschen Sie Objektträger aus Glas gegen die Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroskopobjektträger mit höherer Zelladhäsion aus.
488.00 € - 585.00 €
Spezifikation
Anzahl pro Karton | 100 |
---|---|
Anzahl pro Packung | 20 |
Sterilität | Steril |
Länge (metrisch) | 75 mm |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10526371
|
Thermo Scientific™
160005 |
Permanox |
488.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10788091
|
Thermo Scientific™
960004 |
Polystyrol |
585.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoff-Mikroskopobjektträgern ähnliche Zellanhaftung und -wachstum wie mit Standard-Zellkulturflaschen und -schalen. Erhältlich in Polystyrol oder Permanox-Kunststoffen.
- Die Oberflächenbehandlung der Kunststoff-Objektträger gewährleistet eine optimale Zelladhäsion und ein optimales Zellwachstum, ähnlich wie bei herkömmlichen Zellkulturgefäßen
Spezifikation
100 | |
Steril | |
25 mm | |
75 x 25 mm |
20 | |
75 mm | |
Zellkulturbehandelt |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.