Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplattendeckel
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit Thermo ScientificTM NuncTM Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
- Die Deckel passen zu allen Standardplatten.
- 96-Well Deckel sind mit einzelnen Kondensationsringen ausgestattet.
- Deckel mit Aussparungen zur schnellen Ausrichtung
- Universaldeckel eignen sich für alle handelsüblichen Mikrotiterplatten mit Standardhöhe.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | klar |
| Abmessungen (L x B x H) | 127 x 85 x 7,9 mm (5 x 3,35 x 0,3 in.) |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl Wells | 384 |
| Höhe (metrisch) | 7.9mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Länge (metrisch) | 127mm |
| Kondensationsringe | Nein |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,3 in. |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.